Imprimer
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique) 99% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
172621000 172620010 172622500
ACRO172621000EA 128 EUR
ACRO172621000 ACRO172620010 ACRO172622500
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique) 99% pour biochimie
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
Formule: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Point de fusion: 324 °C (déc.)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003837
Numéro CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Indice Merck: 13,01773
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)