CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique) ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 1135-40-6
Molecular Formula: C9H19NO3S
Formula Weight: 221.32
Odour: Odourless
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 2835588
Merck Reference: 14,1767
MDL No.: MFCD00003837
Formule:
C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H Point de fusion: 324 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003837 Numéro CAS: 1135-40-6 EINECS: 214-492-1 Indice Merck: 14,1767 |