Imprimer
CAPSO (Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B21305.14 B21305.22 B21305.36
B21305.14EA 44.4 EUR
B21305.14 B21305.22 B21305.36
CAPSO (Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique) ≥98%
CAPSO (Acide 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulfonique)
Purity: 98% CAS No.: 73463-39-5 Molecular Formula: C9H19NO4S Formula Weight: 237.32 Melting Point: 270-274° MDL No.: MFCD00041778
Formule: C₉H₁₉NO₄S
Point de fusion: 270…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041778
Numéro CAS: 73463-39-5