Imprimer
4,4'-Diméthoxybenzophénone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(4-methoxyphenyl)methanone
161740250 161741000
ACRO161740250EA 99.8 EUR
ACRO161740250 ACRO161741000
4,4'-Diméthoxybenzophénone 97%
4,4'-Diméthoxybenzophénone
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Poids moléculaire: 242.27 g/mol
Point de fusion: 141…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008404
Numéro CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %