Imprimer
(1S)-(-)-β-Pinène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
150320010 150322500
ACRO150320010EA 94.4 EUR
ACRO150320010 ACRO150322500
(1S)-(-)-β-Pinène 98%
(1S)-(-)-β-Pinène
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 165…167 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,87 g/cm³
Point éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001345
Numéro CAS: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 2319
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,07600
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.860 to 0.880
Specific optical rotation -17° to -22° (25°C, 589 nm) (neat)