(1S)-(-)-β-Pinène ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 18172-67-3
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4780
Odour: Turpentine-like
Melting Point: -61°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 2038282
Merck Reference: 14,7446
Optical Rotation: -21° (neat)
UN No.: 2319
MDL No.: MFCD00001345
Formule:
C₁₀H₁₆ Point d'ébullition: 164…165 °C Point de fusion: –61 °C Densité: 0,860 Point éclair: 36 °C (96 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001345 Numéro CAS: 18172-67-3 EINECS: 242-060-2 UN: 2319 ADR: 3,III Indice Merck: 14,7446 |