Imprimer
VWR®, Portoirs pour cryoboîtes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
479-1169EA 71.7 EUR
479-1169 479-1170
VWR®, Portoirs pour cryoboîtes
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
Cardboard
  • Stable and long lasting
  • Lightweight - the 20 compartment rack weighs 1,1 kg without boxes
  • For cryoboxes 50 mm height
Economical, coated cardboard racks for upright freezers.