Imprimer
VWR® Basic, Combinaisons pour salle propre, SMS
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-1097EA 194 EUR
113-1097 113-1103 113-1102 113-1101 113-1099 113-1096 113-1098 113-1095 113-1094 113-1093 113-1092 113-1091 113-1090
VWR® Basic, Combinaisons pour salle propre, SMS
Vêtements à usage unique
Les combinaisons sont fabriquées dans du tissu spunbond multicouches (SMS) traité par fusion collage sans latex, à la fois très résistant à la traction et doux, confortable et respirant.
  • Col en V, manches intégrées, fermeture à glissière, poignets élastiques
  • Protection contre les fluides et les particules
  • Résistance aux projections chimiques superficielles