Imprimer
VWR® Basic, Combinaisons pour salles propres, SPP
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Basic
113-1109EA 120 EUR
113-1109 113-1108 113-1107 113-1106 113-1110 113-1105 113-1104
VWR® Basic, Combinaisons pour salles propres, SPP
Vêtements à usage unique
Les combinaisons VWR® Basic sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) respirant léger, mais solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Col en pointe, manches intégrées, fermeture à glissière, manchettes élastiques
  • Première protection légère et respirante
Ce vêtement est conçu pour les zones moins critiques ou les sas de préhabillement.
Vêtement testé et fabriqué dans un bâtiment certifié ISO et ayant subi de nombreux contrôles avant d'être agréé par des laboratoires indépendants.