Imprimer
VWR® Basic, Blouses de laboratoire pour salle propre, VWR Basic, SPP
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-1114EA 122 EUR
113-1114 113-1113 113-1112 113-1111 113-1124 113-1115 113-1116 113-1123 113-1122 113-1121 113-1120 113-1119 113-1118
VWR® Basic, Blouses de laboratoire pour salle propre, VWR Basic, SPP
Vêtements à usage unique
VWR® Basic SPP lab coats are manufactured from a strong, lightweight and breathable spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates in non hazardous environments.
  • Col en pointe, manches intégrées et fermeture à boutons-pression
  • Manchettes élastiques ou tricotées, sans ou avec trois poches
  • Première protection légère et respirante
Ce vêtement est dédié aux zones moins critiques ou les sas de préhabillement. Il est testé et fabriqué dans un bâtiment certifié ISO et a subi de nombreux contrôles avant d'être agréé par des laboratoires indépendants.
Cdt: 25 ou 30 blouse par carton.