VWR®, MediaBag W, milieux de culture déshydratés en sachets
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les sachets W sont des sachets pliés sans connecteurs pour des applications dans les systèmes d'automatisation de laboratoire.