Imprimer
Zinc carbonate basique, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.08808.1000 1.08808.9029
1.08808.1000EA 2320 EUR
1.08808.1000 1.08808.9029
Zinc carbonate basique, SAFC®
Zinc carbonate basique
Formule: C₂H₆O₁₂Zn₅
Point de fusion: > 140 °C
Densité: 3,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011519
Numéro CAS: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7