Imprimer
Zinc carbonate basique (>58,0% Zn) ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dicarbonatohexahydroxypentazinc, Zinc carbonate hydroxide, Zinc hydroxide carbonate
A14590.0B A14590.30
A14590.0BEA 75.8 EUR
A14590.0B A14590.30
Zinc carbonate basique (>58,0% Zn) ≥97%
Zinc carbonate basique
Purity: 97% CAS No.: 5263-02-5 Molecular Formula: Zn5(CO3)2(OH)6 Formula Weight: 548.97 MDL No.: MFCD00151660
Formule: C₂H₆O₁₂Zn₅
Poids moléculaire: 549.01 g/mol
Point de fusion: > 140 °C
Densité: 3.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011519
Numéro CAS: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7
UN: 3077
ADR: 9 III