Imprimer
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A2253.0100 A2253.0500
A2253.0100EA 323 EUR
A2253.0100 A2253.0500
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté
Formule: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Numéro MDL: MFCD00002135
Numéro CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3