Imprimer
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35675-100 35675-250 35675-50 35675.50G
35675-100EA 108 EUR
35675-100 35675-250 35675-50 35675.50G
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté, Millipore®
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté
Formule: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Numéro MDL: MFCD00002135
Numéro CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3