Imprimer
Phosphate de nadide sel monosodique
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amide nicotinique-adénine-dinucléotide-phosphate sel monosodique, NADP-Na
A1394.0001 A1394.0005 A1394.9050
A1394.0001EA 225 EUR
A1394.0001 A1394.0005 A1394.9050
Phosphate de nadide sel monosodique
Phosphate de nadide sel monosodique
Formule: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃
Poids moléculaire: 765.39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036973
Numéro CAS: 1184-16-3
EINECS: 214-664-6