Imprimer
Phosphate de nadide sel monosodique, Calbiochem®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amide nicotinique-adénine-dinucléotide-phosphate sel monosodique, NADP-Na
481971-1 481971-5 481971-500
481971-1EA 584 EUR
481971-1 481971-5 481971-500
Phosphate de nadide sel monosodique, Calbiochem®
Phosphate de nadide sel monosodique
Formule: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃
Poids moléculaire: 765.39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036973
Numéro CAS: 1184-16-3
EINECS: 214-664-6