Phosphate de nadide sel monosodique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 1184-16-3
Molecular Formula: C21H27N7NaO17P3
Formula Weight: 765.40
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 4779954
MDL No.: MFCD00036973
Formule:
C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00036973 Numéro CAS: 1184-16-3 EINECS: 214-664-6 |