Imprimer
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée) 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): NADP
360565000 360561000
ACRO360565000EA 426 EUR
ACRO360565000 ACRO360561000
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée) 97+%
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065390
Numéro CAS: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.0 % (enzymatic, on dry subst.)
Water ≤6.0 %
Solubility (0.05 % in water) Clear colorless to light yellow