Imprimer
NADH-Na2,forme réduite, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Nicotinamide adenine dinucleotide reduced, disodium salt (reduced form), NADH disodium salt, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy-((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy)hydroxyphosphoryl)oxyphosphinic acid disodium salt
481913-1 481913-500
481913-1EA 188 EUR
481913-1 481913-500
NADH-Na2,forme réduite, Millipore®
NADH-Na2 forme réduite
Formule: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Poids moléculaire: 709.41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036200
Numéro CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3