Imprimer
NADH-Na₂, forme réduite, hydraté 95+%, réduit
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): beta-NADH disodium salt hydrate, beta-Nicotinamide adenine dinucleotide disodium salt hydrate, β-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt (NADH-Na2, reduced form) hydrate
271100010 271102500 271100050 271100250
ACRO271100010EA 149 EUR
ACRO271100010 ACRO271102500 ACRO271100050 ACRO271100250
NADH-Na₂, forme réduite, hydraté 95+%, réduit
NADH-Na2, forme réduite, hydraté
Formule: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·H₂O
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03791273
Numéro CAS: 1949720-50-6
EINECS: 210-123-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.0 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %