Imprimer
Violet de méthyle 2B, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
198099-100G 198099-25G
198099-100GEA 226 EUR
198099-100G 198099-25G
Violet de méthyle 2B, Sigma-Aldrich®
Violet de méthyle 2B
Formule: C₂₄H₂₈ClN₃
Point de fusion: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012568
Numéro CAS: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbb5eadf0a61c4c5aa95151b8cb7ce8ca23557d&vid=6c464e6ab3c52e94db2297f4a6bcad662c2076d4&prid=web&clid=SAPDAM