Imprimer
Tournesol indicateur de titration (pH 5-8), Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
61280-25G 61280-25KG
61280-25GEA 405 EUR
61280-25G HONC61280-25KG
Tournesol indicateur de titration (pH 5-8), Fluka™
Tournesol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131528
Numéro CAS: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Change range (pH 5-8) complying