Phtalocyanine cuivre(II)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 147-14-8
Molecular Formula: C32H16CuN8
Formula Weight: 576.08
Physical Form: Powder
Appearance: Blue to purple
Melting Point: 350°
Beilstein Reference: 4121848
Merck Reference: 14,2520
MDL No.: MFCD00010719
Formule:
C₃₂H₁₆CuN₈ Point de fusion: 350 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010719 Numéro CAS: 147-14-8 EINECS: 205-685-1 Indice Merck: 14,2520 |