Imprimer
AMBERLITE® IRN-77, Résine, type cationique (H⁺) qualité nucléaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
16821.36 16821.A3
16821.36EA 83 EUR
16821.36 16821.A3
AMBERLITE® IRN-77, Résine, type cationique (H⁺) qualité nucléaire
AMBERLITE® IRN-77, Résine, type cationique (H⁺)
CAS No.: 11128-94-2 Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly acidic cation exchange resin Merck Reference: 14,382 MDL No.: MFCD00145822
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 11128-94-2
Indice Merck: 14,382