Imprimer
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
A16520.06 A16520.22
A16520.06EA 41.9 EUR
A16520.06 A16520.22
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
CAS No.: 2353-45-9 Molecular Formula: C37H34N2Na2O10S3 Formula Weight: 808.86 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 5718212 Merck Reference: 14,3941 MDL No.: MFCD00013053
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Poids moléculaire: 808.86 g/mol
Point de fusion: ∼ 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013053
Numéro CAS: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Indice Merck: 13,03970