Fer (II) sulfate hydraté, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
FeSO₄·H₂O Point de fusion: ∼300 °C Densité: 2,97 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149722 Numéro CAS: 13463-43-9 EINECS: 231-753-5 |