Dodécylbenzènesulfonate de sodium
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Laurylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Alkylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium Alkylbenzenesulphonate, Dodecylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium Laurylbenzenesulphonate
Formule:
C₁₈H₂₉NaO₃S Point de fusion: > 300 °C Densité: 1 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00011508 Numéro CAS: 25155-30-0 EINECS: 246-680-4 Indice Merck: 13,08686 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥83 % |
Water | ≤2 % |
pH | 6.5 to 9.5 (1% soln.) |