Imprimer
Dextrine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
406281000 406285000
ACRO406281000EA 44.4 EUR
ACRO406281000 ACRO406285000
Dextrine
Dextrine
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081554
Numéro CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Indice Merck: 13,02971
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %