Imprimer
Réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des phénols, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Folin & Ciocalteu’s phenol reagent
1.09001.0100 1.09001.0500
1.09001.0100EA 67.4 EUR
1.09001.0100 1.09001.0500
Réactif de Folin-Ciocalteu pour le dosage des phénols, Supelco®
Réactif de Folin-Ciocalteu
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132625
UN: 3264
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Equivalent acid c(H+)= 2 mol/l (2N)
Sensitivity to phenol Conforms
Sensitivity to bovine serum albumin Conforms