Ethanolate d'antimoine(III) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10433-06-4
Molecular Formula: Sb(OC2H5)3
Formula Weight: 256.90
Flash Point:
Formule:
C₆H₁₅O₃Sb Point d'ébullition: 95 °C (11 mmHg) Densité: 1,524 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015123 Numéro CAS: 10433-06-4 EINECS: 233-914-5 UN: 3082 ADR: 9,III |