Orange G, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Orange G sel de sodium, CI 16230, 7-Hydroxy-8-phénylazonaphtalène-1,3-disulfonate de disodium, Acide Orange 10
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Poids moléculaire: 452.38 g/mol Point de fusion: 141 Densité: 0.45…0.47 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012457 Numéro CAS: 1936-15-8 EINECS: 217-705-6 |