Orange G 85+%, pure, high purity stain_biological
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Disodium 7-hydroxy-8-phenylazonaphthalene-1,3-disulphonate, Wool Orange 2G, Orange G sodium salt, CI 16230, Acid Orange 10
Formule:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Poids moléculaire: 452.38 g/mol Point de fusion: 141 Température de stockage: Ambient |
Numéro MDL:
MFCD00012457 Numéro CAS: 1936-15-8 EINECS: 217-705-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to orange-red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥85.0 % |