Imprimer
Orange G, pur, certifié
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
416550100 416551000
ACRO416550100EA 47.1 EUR
ACRO416550100 ACRO416551000
Orange G, pur, certifié
Orange G
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Point de fusion: 141 °C
Densité: 0,45 to 0.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012457
Numéro CAS: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 476 to 481 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.88 to 0.95
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g