Imprimer
Carmin d'indigo, Haute Pureté colorant biologique, pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
157440250 157441000 157445000
ACRO157440250EA 59.3 EUR
ACRO157440250 ACRO157441000 ACRO157445000
Carmin d'indigo, Haute Pureté colorant biologique, pour analyses
Carmin d'indigo
Formule: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Poids moléculaire: 466.36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005723
Numéro CAS: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Indice Merck: 13,04969
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Heavy metals ≤40 ppm
Additional info dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bisindolylidene-5,7'-disulphonate: 18.0%
Dye content ≥85 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Free amine ≤0.01 % (aromatic)
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)