Carmin d'indigo, pur, certifié
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
Formule:
C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂ Poids moléculaire: 466.36 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005723 Numéro CAS: 860-22-0 EINECS: 212-728-8 Indice Merck: 13,04969 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark blue to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥80 % |
UV Lambda max | 608 to 612 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.07 |
BSC Certification | Passes |