Imprimer
Indigo (synthétique)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indole-2-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indole-3-one, 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indole-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indole-3-one
212130250 212131000
ACRO212130250EA 70.2 EUR
ACRO212130250 ACRO212131000
Indigo (synthétique)
Indigo
Formule: C₁₆H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 262.27 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005722
Numéro CAS: 482-89-3
EINECS: 207-586-9
Indice Merck: 12,04977
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies