1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate, powder_dark brown C.I. 21000
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4,4'-[1,3-Phénylènebis(azo)]bisbenzène-1,3-diamine, chlorhydrate
Bismarck brown Y is a Plasma stain used for staining mucine, cartilage and goblet cells.
Soluble in water, ethanol, acetic acid, nitric acid; slightly soluble in ethanol and celosolve; practically insoluble in acetone, benzene carbon tetrachloride.
Formule:
C₁₈H₁₈N8·2HCl Poids moléculaire: 419.32 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012977 Numéro CAS: 10114-58-6 EINECS: 233-314-3 Indice Merck: 12,01294 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
UV/Vis: l max | 452 - 457 nm (50% EtOH, few drops of 1N HCl) |