Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium dihydraté ≥98% (base substance sèche), GR pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-(3,5-Dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phénolate de sodium hydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
For analysis for the determination of ascorbic acid
Formule:
C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·2H₂O Poids moléculaire: 326.105 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150015 Numéro CAS: 620-45-1 EINECS: 210-640-4 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Molar Mass | 326.11 g/mol |
Bulk Density | 320 kg/m3 |