Imprimer
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(3,5-Dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phénolate de sodium hydraté
A10107.06 A10107.14 A10107.22
A10107.06EA 74.8 EUR
A10107.06 A10107.14 A10107.22
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is suitable for vitamin C determination. It acts as a redox dye to investigate the efficiency of gold nanoparticles (Au-NP) for the enzymatic activity of glucose oxidase.
It is also used to compose UVB specific dosimeter and to measure the rate of photosynthesis. It serves as a good reducing agent.
Formule: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Poids moléculaire: 290.08 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150014
Numéro CAS: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4