Imprimer
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium ≥97.0% (par analyse argentométrique, sur substance sèche), Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(3,5-Dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phénolate de sodium
36180-1G 36180-5G
36180-1GEA 47.7 EUR
36180-1G 36180-5G
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium ≥97.0% (par analyse argentométrique, sur substance sèche), Fluka™
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium
Formule: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂
Poids moléculaire: 290.08 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Indice Merck: 13,03093
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
assay (HPLC) Min. 99 %
measurement uncertainty effective %
identity (NMR) complying
melting range 124 - 127 °C
Identity (IR) complying
water (Karl Fischer) Max. 5 %