Imprimer
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté, BioReagent pour le dosage de l'acide ascorbique, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D1878-25G D1878-5G
D1878-25GEA 340 EUR
D1878-25G D1878-5G
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté, BioReagent pour le dosage de l'acide ascorbique, Sigma-Aldrich®
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is a blue redox dye.
Formule: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00150014
Numéro CAS: 266615-56-8
EINECS: 210-640-4