Imprimer
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté ≥99.0%, EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.08092.0250 1.08092.1000
1.08092.0250EA 74.7 EUR
1.08092.0250 1.08092.1000
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté ≥99.0%, EMPLURA®, Supelco®
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté
Formule: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00167056
Numéro CAS: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,00706
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) 99.0 - 103.0 %
Identity passes test
As (Arsenic) ≤ 0.015 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Loss on drying ≤ 2.7 %