Imprimer
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Antimoine-potassium L(+)-tartrate trihydraté, (R,R)-(+)-Tartrate d'antimoine et de potassium trihydraté, L(+)-Tartrate d'antimoine et de potassium trihydraté
223801000 223805000 223800025
ACRO223801000EA 61.1 EUR
ACRO223801000 ACRO223805000 ACRO223800025
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté 99+%
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté
Formule: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Poids moléculaire: 667.88 g/mol
Point de fusion: 100
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167056
Numéro CAS: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,00706
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤2.7 % (105°C)