Imprimer
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté 99.0-103.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40619.22 40619.36 40619.14
40619.22EA 84.1 EUR
40619.22 40619.36 40619.14
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté 99.0-103.0% ACS
Antimoine (III) potassium oxytartrate trihydraté
Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 28300-74-5 Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.3H2O Formula Weight: 667.87 (613.82anhy) Physical Form: Powder Density: 2.6 Appearance: White Odour: Unpleasant Merck Reference: 14,700 UN No.: 1551 MDL No.: MFCD00148863
Formule: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148863
Numéro CAS: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,700