Quinine hemisulphate monohydrate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Quinine sulphate, Quinine sulphate (2:1) (salt) dihydrate
Purity: 99%
CAS No.: 6119-70-6
Molecular Formula: C20H24N2O2.0.5H2SO4.H2O
Formula Weight: 391.47 (373.46anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 217-218° dec.
Beilstein Reference: 6113937
Merck Reference: 14,8061
Optical Rotation: -241° (c=2 in 0.1M HCl)
MDL No.: MFCD00150792
Formule:
C₂₀H₂₄N₂O₂·0.5H₂SO₄·H₂O Point de fusion: 217…218 °C (déc.) Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150792 Numéro CAS: 6119-70-6 EINECS: 212-359-2 Indice Merck: 14,8061 |