Imprimer
(-)-Quinine, anhydre 99% (base totale) may cont. up to 5% dihydroquinine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
A10459.09 A10459.18 A10459.30
A10459.09EA 54.6 EUR
A10459.09 A10459.18 A10459.30
(-)-Quinine, anhydre 99% (base totale) may cont. up to 5% dihydroquinine
(-)-Quinine
Purity: 99% CAS No.: 130-95-0 Molecular Formula: C20H24N2O2 Formula Weight: 324.42 Melting Point: ca 177° dec. Beilstein Reference: 91867 Merck Reference: 14,8061 Optical Rotation: -166° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00198096
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₂
Point de fusion: ∼ 177 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198096
Numéro CAS: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Indice Merck: 14,8061