L(-)-Mentol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(1R)-(-)-Mentol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-méthylcyclohexane, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hydroxy-1-isopropyl-4-méthylcyclohexane
Purity: 99%
CAS No.: 2216-51-5
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 93°(199°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 212-216°
Beilstein Reference: 1902293
Merck Reference: 14,5837
Optical Rotation: -50° (c=10 in ethanol)
MDL No.: MFCD00062979
Formule:
C₁₀H₂₀O Point d'ébullition: 212…216 °C Point de fusion: 42…45 °C Densité: 0,89 Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00062979 Numéro CAS: 2216-51-5 EINECS: 218-690-9 Indice Merck: 14,5837 |