Imprimer
Déminéralisateurs
Fournisseur: AQUADEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
REGE800S DEM-E100-001 DEM-E200-001 DEM-E300-001 DEM-E500-001 DEM-E600-001 E080 E200 E300 E500 E600 PMEFP210 PMEFP310 REGE100S REGE200S REGE300S REGE500S REGE600S E100
AQUDREGE800SEA 972 EUR
AQUDREGE800S 171-0100 171-0101 171-0102 171-0103 171-0104 171-0106 171-0107 171-0108 171-0109 171-0110 171-0122 171-0123 AQUDREGE100S AQUDREGE200S AQUDREGE300S AQUDREGE500S AQUDREGE600S 171-0337
Déminéralisateurs
Purificateurs d'eau Déioniseurs
La gamme en polyamide est un ensemble de colonnes de déminéralisation utilisant la technologie des résines échangeuses d'ions à lits mélangés. Ces appareils assurent la production d'eau déionisée entre 5 et 15 MΏ/cm suivant le type d'installation en simple ou double cycle.
  • L×P×H: 173×102×663 mm
  • Raccordements: ¾ pouce.
Connections: ¾ inch.
These filtration panels are accessories for demineralisation cylinders specifically designed for use in laboratories or health facilities. The cylinders ensure optimal retention of the mineral salts dissolved in the feed water, in order to obtain purified water of a very high quality.
Informations sur les accessoires: Panneaux de filtration
Ces panneaux de filtration sont des accessoires aux cylindres de déminéralisation spécifiquement conçus pour une utilisation en laboratoire ou dans les établissements de santé. Les cylindres assurent la rétention optimale des sels minéraux dissous dans l'eau d'alimentation, afin d'obtenir une eau purifiée de très haute qualité.
Avec 2 ou 3 filtres.
Un panneau de filtration comprend une vanne de réglage de débit, un régulateur de pression, un manomètre en amont, un préfiltre de 5 µm CA, un résistimètre numérique, un filtre final de 1 µm, un manomètre en aval et 2 vannes de prélèvement.