Baths, thermostatically controlled, analogue, Clifton NE4-T series
Thermostats à circulationSystèmes à circulation ouverteBains avec circulateurs détachables
These thermostatically controlled analogue stirred baths have a corrosion resistant stainless steel tank and durable outer case. Immersed components are corrosion resistant.
Thermostatic control, easy to use dial setting, ambient 5 °C to 99 °C
Powerful stirring within the tank for good water circulation and temperature stability
Controls with an illuminated on/off switch and “heater on” indicator
User resettable safety cut-out float switch for low liquid level protection
Anti-bacterial paint finish that actively inhibits bacterial growth
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.